7-Azaindol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin

105100050 105100010 105100250
ACRO105100050EA 102 EUR
ACRO105100050 ACRO105100010 ACRO105100250
7-Azaindol 98%
7-Azaindol
Formel: C₇H₆N₂
Siedepunkt: 270 °C (1004HPA)
Schmelzpunkt: 103…107 °C
Dichte: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005606
CAS-Nummer: 271-63-6
EINECS: 205-981-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR