Benzaldehyd 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

105220010 105220025 105222500 105220250
ACRO105220010EA 46.1 EUR
ACRO105220010 ACRO105220025 ACRO105222500 ACRO105220250
Benzaldehyd 98+%
Benzaldehyd
Formel: C₆H₅CHO
Siedepunkt: 179 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –26 °C
Dichte: 1,043 g/cm³
Flammpunkt: 64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003299
CAS-Nummer: 100-52-7
EINECS: 202-860-4
UN: 1990
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98811dd8cad9340872b5c4b5bfb305860eb1f81a&vid=934c1b87225e77b213e66c334d8f27ef4d924847&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5460 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific gravity (25°C) 1.041 to 1.046
Acid value ≤5 mg KOH/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR