Benzoesäureanhydrid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
105500250
105505000
105500025
105501000
ACRO105500250EA
20.8
EUR
ACRO105500250
ACRO105505000
ACRO105500025
ACRO105501000
Benzoesäureanhydrid 98%
Benzoic anhydride
Formel:
C₁₄H₁₀O₃ Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 38…44 °C Dichte: 1,19 g/cm³ Flammpunkt: >112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003073 CAS-Nummer: 93-97-0 EINECS: 202-291-1 Merck Index: 13,01093 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 38 to 44 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...