4-Benzoylbutyric acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
105740250
ACRO105740250EA 116 EUR
ACRO105740250
4-Benzoylbutyric acid 97%
4-Benzoylbutyric acid
Appearance: Off-white to light beige Crystalline powder
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Schmelzpunkt: 124…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004411
CAS-Nummer: 1501-05-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 128 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %