Benzylamin 99%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

105851000 105855000 105850025 105850100
ACRO105851000EA 35.7 EUR
ACRO105851000 ACRO105855000 ACRO105850025 ACRO105850100
Benzylamin 99%, rein
Benzylamin
Formel: (C₆H₅)CH₂NH₂
Siedepunkt: 182…185 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0,98 g/cm³
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008106
CAS-Nummer: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01127

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR