Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride

106321000
ACRO106321000EA 55.2 EUR
ACRO106321000
Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid 98%
Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid
Formel: C₄H₁₀Cl₃N
Molecular Weight: 178,49 g/mol
Schmelzpunkt: 210…215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012515
CAS-Nummer: 821-48-7
EINECS: 212-479-5
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 215 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR