4,4'-(1,2-Ethandiyl)dipyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
106470010
106470100
ACRO106470010EA
42
EUR
ACRO106470010
ACRO106470100
4,4'-(1,2-Ethandiyl)dipyridin 97%
1,2-Di(4-pyridyl)ethane
CAS No.: 4916-57-8
Formel:
C₁₂H₁₂N₂ Schmelzpunkt: 107…113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006451 CAS-Nummer: 4916-57-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow to pink Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 107 to 113 °C |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |