3-Bromanisol 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

106620250 106621000
ACRO106620250EA 47.2 EUR
ACRO106620250 ACRO106621000
3-Bromanisol 99+%
Formel: C₇H₇BrO
Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 1,47 g/cm³
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000081
CAS-Nummer: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR