2-Brombenzaldehyd 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

106650100 106650250 106651000
ACRO106650100EA 68.7 EUR
ACRO106650100 ACRO106650250 ACRO106651000
2-Brombenzaldehyd 97%
2-Brombenzaldehyd
Formel: C₇H₅BrO
Siedepunkt: 230 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 21…22 °C
Dichte: 1,58 g/cm³
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003300
CAS-Nummer: 6630-33-7
EINECS: 229-622-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5950 to 1.5970 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR