Brombenzol 99%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Phenylbromid

106680010 106682500 106680025 106680100
ACRO106680010EA 96.3 EUR
ACRO106680010 ACRO106682500 ACRO106680025 ACRO106680100
Brombenzol 99%, rein
Brombenzol
Formel: C₆H₅Br
Molecular Weight: 157.01 g/mol
Siedepunkt: 156 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 1.49 g/cm³
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000055
CAS-Nummer: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01390

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR