2-Brombenzonitril 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: o-Bromobenzonitrile

106690100
ACRO106690100EA 59.9 EUR
ACRO106690100
2-Brombenzonitril 99%
2-Brombenzonitril
Formel: C₇H₄BrN
Molecular Weight: 182,02 g/mol
Siedepunkt: 252 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Dichte: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001772
CAS-Nummer: 2042-37-7
EINECS: 218-045-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR