2-Brom-α,α,α-trifluortoluol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-2-(trifluormethyl)benzol, 2-Brombenzotrifluorid
106730250
ACRO106730250EA 56.4 EUR
ACRO106730250
2-Brom-α,α,α-trifluortoluol 99%
2-Brom-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₄BrF₃
Molecular Weight: 225,01 g/mol
Siedepunkt: 167…168 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,65 g/cm³
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000373
CAS-Nummer: 392-83-6
EINECS: 206-879-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
TLC ≥99.0 %