1-Brom-2-chlorbenzol 98.5%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Bromochlorobenzene

106820250
ACRO106820250EA 31.8 EUR
ACRO106820250
1-Brom-2-chlorbenzol 98.5%
1-Brom-2-chlorbenzol
Formel: C₆H₄BrCl
Molecular Weight: 191,45 g/mol
Siedepunkt: 204 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: -12,1 °C
Dichte: 1,649 g/cm³
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000532
CAS-Nummer: 694-80-4
EINECS: 211-775-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5805 to 1.5825 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR