1-Brom-4-fluorbenzol 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Bromofluorobenzene

107010100 107011000 107015000
ACRO107010100EA 24.2 EUR
ACRO107010100 ACRO107011000 ACRO107015000
1-Brom-4-fluorbenzol 99%
1-Brom-4-fluorbenzol
Formel: C₆H₄BrF
Molecular Weight: 175 g/mol
Siedepunkt: 151
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 1.593 g/cm³
Flammpunkt: 53
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000342
CAS-Nummer: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
UN: 1992
ADR: 3 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR