(2-Bromethoxy)benzol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

107250050
ACRO107250050EA 22.3 EUR
ACRO107250050
(2-Bromethoxy)benzol 98%
(2-Bromethoxy)benzol
Formel: BrCH₂CH₂OC₆H₅
Siedepunkt: 144 °C (40 mmHg)
Dichte: 1,3555 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000234
CAS-Nummer: 589-10-6
EINECS: 209-634-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to white to yellow Solid or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR