(3-Brompropyl)benzol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Brom-3-phenylpropan

107290050 107291000 107295000
ACRO107290050EA 23.1 EUR
ACRO107290050 ACRO107291000 ACRO107295000
(3-Brompropyl)benzol 98%
(3-Brompropyl)benzol
Formel: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
Molecular Weight: 199.09 g/mol
Siedepunkt: 219…220 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.31 g/cm³
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000257
CAS-Nummer: 637-59-2
EINECS: 211-294-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR