3-Brom-o-xylol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-2,3-dimethylbenzol
107580050
ACRO107580050EA 23.4 EUR
ACRO107580050
3-Brom-o-xylol 99%
3-Brom-o-xylol
Formel: C₈H₉Br
Molecular Weight: 185,06 g/mol
Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,36 g/cm³
Flammpunkt: 80 °C
MDL: MFCD00000069
CAS-Nummer: 576-23-8
EINECS: 209-398-2
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %