2,3-Butandiol (Gemisch der meso-, D- und L-Form) (Gemisch aus racemischer und meso-Form) 98% tech.

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: 2,3-Butylenglykol, 2,3-Dihydroxybutan, 2,3-Butylenglycol

107642500 107640010 107640025
ACRO107642500EA 80 EUR
ACRO107642500 ACRO107640010 ACRO107640025
2,3-Butandiol (Gemisch der meso-, D- und L-Form) (Gemisch aus racemischer und meso-Form) 98% tech.
2,3-Butandiol (Gemisch der meso-, D- und L-Form)
Formel: C₄H₁₀O₂
Siedepunkt: 180 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 19 °C
Dichte: 1,01 g/cm³
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004523
CAS-Nummer: 513-85-9
EINECS: 208-173-6
Merck Index: 12,01602

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.20
BSC Certification Passes


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR