sec-Butylbenzol 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Phenylbutan

107860050
ACRO107860050EA 18.7 EUR
ACRO107860050
sec-Butylbenzol 99+%
sec-Butylbenzol
Formel: C₆H₅CH(CH₃)CH₂CH₃
Molecular Weight: 134.22 g/mol
Siedepunkt: 173
Schmelzpunkt: –75 °C
Dichte: 0.86 g/cm³
Flammpunkt: 45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009329
CAS-Nummer: 135-98-8
EINECS: 205-227-0
UN: 2709
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01549
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb1eb7754ba9f4f037280b9010ef49cadd1a43c7&vid=d32e383af74575be997125b4f7121f54764ab833&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR