Dibutylsulfid 99%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Dibutylsulphide, Butyl sulphide, n-Butyl sulphide

108011000 108015000 108010025
ACRO108011000EA 51.6 EUR
ACRO108011000 ACRO108015000 ACRO108010025
Dibutylsulfid 99%, rein
Dibutylsulfid
Formel: C₈H₁₈S
Molecular Weight: 146.3 g/mol
Siedepunkt: 188…189 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0.84 g/cm³
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009468
CAS-Nummer: 544-40-1
EINECS: 208-870-5
UN: 3334
ADR: 9 III
Merck Index: 12,01626

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Sulfated ash ≤0.05 %
Solubility (3 M in water) Clear colorless
UV (3 M in water)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR