(Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (Carbethoxymethyl)triphenylphosphonium bromide, (2-Ethoxy-2-oxoethyl)triphenylphosphonium bromide
108300250
ACRO108300250EA 34.9 EUR
ACRO108300250
(Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid 98%
(Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel: C₂₂H₂₂BrO₂P
Molecular Weight: 429,30 g/mol
Schmelzpunkt: 158 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011835
CAS-Nummer: 1530-45-6
EINECS: 216-230-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
GC ≥98.5 %