Chlorogenic acid überwiegend trans (aus Kaffeesamen) 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: (1S,3R,4R,5R)-3-(((3-(3,4-dihydroxyphenyl)acryloyl)oxy)-1,4,5-trihydroxycyclohexanecarboxylic acid, 3-O-Caffeoylquinic acid, 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)quinic acid, (1S,3R,4R,5R)-3-[[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,4,5-trihydroxycyclohexanecarboxylic acid

109240010 109240050
ACRO109240010EA 96.7 EUR
ACRO109240010 ACRO109240050
Chlorogenic acid überwiegend trans (aus Kaffeesamen) 98%
Chlorogenic acid

CAS No.: 327-97-9

Formel: C₁₆H₁₈O₉
Molecular Weight: 354.31 g/mol
Schmelzpunkt: 205…209 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003862
CAS-Nummer: 327-97-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR