4-Chlorphenethylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(4-Chlorophenyl)ethylamine
109880050
ACRO109880050EA
21.9
EUR
ACRO109880050
4-Chlorphenethylamin 98%
4-Chlorphenethylamin
Formel:
C₈H₁₀ClN Molecular Weight: 155.63 g/mol Siedepunkt: 242…245 °C (760 mmHg) Dichte: 1.112 g/cm³ Flammpunkt: 106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008191 CAS-Nummer: 156-41-2 EINECS: 205-853-4 UN: 2735 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5474 to 1.5494 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...