3-Chlorpropionylchlorid 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

109991000 109995000
ACRO109991000EA 51.5 EUR
ACRO109991000 ACRO109995000
3-Chlorpropionylchlorid 98%
3-Chlorpropionylchlorid
Formel: C₃H₄Cl₂O
Siedepunkt: 143…145 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 1,33 g/cm³
Flammpunkt: 49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000747
CAS-Nummer: 625-36-5
EINECS: 210-890-4
UN: 3489
ADR: 6.1,I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer About 0.05% 3,5-di-tert-Butylcatechol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR