Cholesterin 95% stabilisiert

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 5-Cholesten-3β-ol, 3β-Hydroxy-5-cholesten, Cholesterol, Cholest-5-en-3β-ol

110190250
ACRO110190250EA 38.1 EUR
ACRO110190250
Cholesterin 95% stabilisiert
Cholesterin
Formel: C₂₇H₄₆O
Molecular Weight: 386,66 g/mol
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 147…150 °C
Dichte: 1,06 g/cm³
Flammpunkt: 250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003646
CAS-Nummer: 57-88-5
EINECS: 200-353-2
Merck Index: 13,02221

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Stabilizer 50 to 350 ppm alpha-Tocopherol
Acid value ≤1 mg KOH/g

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR