Citronensäure, wasserfrei 99%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

110450010 110450050 110450250
ACRO110450010EA 61.1 EUR
ACRO110450010 ACRO110450050 ACRO110450250
Citronensäure, wasserfrei 99%, rein
Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 153 °C
Dichte: 1,665 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011669
CAS-Nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -43.2° to -45.2° (21°C, 589 nm) (c=3, 1,2-dichloroethane)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR