Kongorot Indikator-Qualität

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Direktrot 28, Direct Red 28, Dinatrium-3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalin-1-sulfonat)

110501000 110505000
ACRO110501000EA 84.8 EUR
ACRO110501000 ACRO110505000
Kongorot Indikator-Qualität
Kongorot
Formel: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
Schmelzpunkt: >360 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004028
CAS-Nummer: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Merck Index: 12,02562

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Dark red to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Solubility (0.1 % in water) Clear
Visual transition interval from pH 3.0 (violet) to pH 5.2 (red-orange)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR