3-Hydroxybenzonitril 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: m-Hydroxybenzonitril, 3-Cyanphenol, m-Cyanphenol
110820100 110820500
ACRO110820100EA 85.2 EUR
ACRO110820100 ACRO110820500
3-Hydroxybenzonitril 97%
3-Hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₅NO
Molecular Weight: 119.12 g/mol
Siedepunkt: 265
Schmelzpunkt: 75…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002252
CAS-Nummer: 873-62-1
EINECS: 212-845-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 80 °C
GC ≥96.0 %