1,4-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

111150250 111151000
ACRO111150250EA 28.9 EUR
ACRO111150250 ACRO111151000
1,4-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 99%
1,4-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 150 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 98…102 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (21.85 °C)
Flammpunkt: 65 °C
MDL: MFCD00001448
CAS-Nummer: 556-48-9
EINECS: 209-126-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 102 °C
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤20 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR