1,2-Epoxycyclohexan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
111211000 111215000
ACRO111211000EA 23.3 EUR
ACRO111211000 ACRO111215000
1,2-Epoxycyclohexan 98%
1,2-Epoxycyclohexane
Formel: C₆H₁₀O
Siedepunkt: 129 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0,97 g/cm³
Flammpunkt: 27 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005162
CAS-Nummer: 286-20-4
EINECS: 206-007-7
UN: 2920
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
BSC Certification Passes