Cyclohexylmethanol 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

111340050 111340250 111341000
ACRO111340050EA 20 EUR
ACRO111340050 ACRO111340250 ACRO111341000
Cyclohexylmethanol 99%
Cyclohexylmethanol
Formel: C₇H₁₄O
Siedepunkt: 181 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: -43 °C
Dichte: 0,91 g/cm³
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001510
CAS-Nummer: 100-49-2
EINECS: 202-857-8
Merck Index: 13,02760

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -105° to -109° (20°C, 589 nm) (C=1, methanol)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR