Cyclopropancarbonitril 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
111661000
ACRO111661000EA 161 EUR
ACRO111661000
Cyclopropancarbonitril 98%
Cyclopropancarbonitril
Formel: C₄H₅N
Siedepunkt: 133…135 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 0,91 g/cm³
Flammpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001269
CAS-Nummer: 5500-21-0
EINECS: 226-836-8
UN: 1992
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.18