L(+)-Cystein Hydrochlorid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
111780050
111781000
111785000
ACRO111780050EA
24.4
EUR
ACRO111780050
ACRO111781000
ACRO111785000
L(+)-Cystein Hydrochlorid
L(+)-Cystein Hydrochlorid
Formel:
HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl Schmelzpunkt: 175 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064553 CAS-Nummer: 52-89-1 EINECS: 200-157-7 Merck Index: 13,02810 |