Diallylamin 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

112040010 112042500
ACRO112040010EA 142 EUR
ACRO112040010 ACRO112042500
Diallylamin 97%
Diallylamin
Formel: C₆H₁₁N
Schmelzpunkt: –88 °C
Dichte: 0,789 g/cm³
Flammpunkt: 7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008642
CAS-Nummer: 124-02-7
EINECS: 204-671-2
UN: 2359
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4395 to 1.4415 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 450 nm A: ≤0.01
Color scale ≤20 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR