1,8-Diaminooctan 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

112310250 112311000 112315000
ACRO112310250EA 30.5 EUR
ACRO112310250 ACRO112311000 ACRO112315000
1,8-Diaminooctan 98%
1,8-Diaminooctan
Formel: C₈H₂₀N₂
Siedepunkt: 225…226 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 50…54 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (60 °C)
Flammpunkt: 115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008248
CAS-Nummer: 373-44-4
EINECS: 206-764-3
UN: 3259
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow Fused crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR