4,5-Diaminopyrimidin 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Pyrimidine-4,5-diamine

112400010
ACRO112400010EA 182 EUR
ACRO112400010
4,5-Diaminopyrimidin 97%
4,5-Diaminopyrimidine
Formel: C₄H₆N₄
Molecular Weight: 110,1200 g/mol
Siedepunkt: 229 °C (32 mmHg)
Schmelzpunkt: 200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006113
CAS-Nummer: 13754-19-3
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +53° to +56° (22°C, 589 nm) (c=1, 1,2-dichlorethane)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR