2,6-Dibromanilin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
112700100
ACRO112700100EA 89.3 EUR
ACRO112700100
2,6-Dibromanilin 97%
2,6-Dibromanilin
Formel: C₆H₅Br₂N
Siedepunkt: 262…264 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 79…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007638
CAS-Nummer: 608-30-0
EINECS: 210-158-4
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 84 °C
GC ≥96.0 %