1,2-Dichlorbenzol 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
113180010 113180025 113180250
ACRO113180010EA 48.3 EUR
ACRO113180010 ACRO113180025 ACRO113180250
1,2-Dichlorbenzol 99%, rein
1,2-Dichlorbenzol
Formel: C₆H₄Cl₂
Siedepunkt: 179…180 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1,3 g/cm³
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000535
CAS-Nummer: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03081
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Suitability for use as a laser dye
Molar extinction coefficient ≥105000 (lambda max)