3,4-Dichlorbenzylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
113240050
ACRO113240050EA 56 EUR
ACRO113240050
3,4-Dichlorbenzylamin 98%
3,4-Dichlorbenzylamin
Formel: C₇H₇Cl₂N
Molecular Weight: 176.04 g/mol
Siedepunkt: 80…82 °C (.6 mmHg)
Dichte: 1.32 g/cm³
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008114
CAS-Nummer: 102-49-8
EINECS: 203-035-1
UN: 2735
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5775 to 1.5795 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %