5,7-Dichlor-8-chinolinol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
113430050
ACRO113430050EA 21.5 EUR
ACRO113430050
5,7-Dichlor-8-chinolinol 98%
5,7-Dichlor-8-chinolinol
Formel: C₉H₅Cl₂NO
Siedepunkt: 355 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 178…183 °C
MDL: MFCD00006786
CAS-Nummer: 773-76-2
EINECS: 212-258-3
Merck Index: 13,02193
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 183 °C
GC ≥97.5 %