(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
113631000
113635000
ACRO113631000EA
38
EUR
ACRO113631000
ACRO113635000
(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure 97%
(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure
Formel:
(C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH Siedepunkt: 160 °C (,4 mmHg) Schmelzpunkt: 137…141 °C Dichte: 1,563 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004300 CAS-Nummer: 94-75-7 EINECS: 202-361-1 Merck Index: 13,02825 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 136 to 141 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Titration with NaOH | 96.0 to 104.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |