4,5-Dichlor-o-phenylendiamin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 1,2-Diamino-4,5-dichlorbenzol, 4,5-Dichlor-1,2-phenylendiamin, 4,5-Dichlorbenzol-1,2-diamin

113640050 113640250
ACRO113640050EA 79 EUR
ACRO113640050 ACRO113640250
4,5-Dichlor-o-phenylendiamin 98%
4,5-Dichlor-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₆Cl₂N₂
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 162…163 °C
MDL: MFCD00007723
CAS-Nummer: 5348-42-5
EINECS: 226-305-0
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Red-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR