1,2-Dichlorpropan 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
113670050
113670500
113670010
113672500
ACRO113670050EA
18.9
EUR
ACRO113670050
ACRO113670500
ACRO113670010
ACRO113672500
1,2-Dichlorpropan 98%, rein
1,2-Dichlorpropan
Formel:
ClH₂CCH₂CH₂Cl Siedepunkt: 95…96 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –100 °C Dichte: 1,156 g/cm³ Flammpunkt: 15 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000868 CAS-Nummer: 78-87-5 EINECS: 201-152-2 UN: 1279 ADR: 3,II Merck Index: 12,08039 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Ash | ≤4.5 % (825°C) |
pH | 6.5 to 7 (10 % at 20°C) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...