1,2-Dichlorpropan 98%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

113670050 113670500 113670010 113672500
ACRO113670050EA 18.9 EUR
ACRO113670050 ACRO113670500 ACRO113670010 ACRO113672500
1,2-Dichlorpropan 98%, rein
1,2-Dichlorpropan
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Siedepunkt: 95…96 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 1,156 g/cm³
Flammpunkt: 15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000868
CAS-Nummer: 78-87-5
EINECS: 201-152-2
UN: 1279
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08039

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Ash ≤4.5 % (825°C)
pH 6.5 to 7 (10 % at 20°C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR