Diethanolamin 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

113920010 113920025 113920250
ACRO113920010EA 41.6 EUR
ACRO113920010 ACRO113920025 ACRO113920250
Diethanolamin 99%
Diethanolamin
Formel: C₄H₁₁NO₂
Siedepunkt: 268 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 27…30 °C
Dichte: 1,0955 g/cm³
Flammpunkt: 176 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002843
CAS-Nummer: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
UN: 3259
ADR: 8,III
REACH: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR