Diethylchlorphosphit 90% tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
114250250 114251000
ACRO114250250EA 105 EUR
ACRO114250250 ACRO114251000
Diethylchlorphosphit 90% tech.
Diethylchlorphosphit
Formel: C₄H₁₀ClO₂P
Dichte: 1,09 g/cm³
Flammpunkt: <1 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009074
CAS-Nummer: 589-57-1
EINECS: 209-652-2
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥88 %