Diethylentriamin 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,2'-Iminodiethylamin, Bis(2-aminoethyl)amin, 2,2'-Diaminodiethylamin, 2,2'-Iminodi(ethylamin), 3-Azapentan-1,5-diamin

114310010 114310025 114312500 114310100
ACRO114310010EA 71.2 EUR
ACRO114310010 ACRO114310025 ACRO114312500 ACRO114310100
Diethylentriamin 98+%
Diethylentriamin
Formel: C₄H₁₃N₃
Siedepunkt: 206 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0,96 g/cm³
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008171
CAS-Nummer: 111-40-0
EINECS: 203-865-4
UN: 2079
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Color scale ≤30 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR