1,2-Diformylhydrazine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
114640250
ACRO114640250EA
170
EUR
ACRO114640250
1,2-Diformylhydrazine 97%
1,2-Diformylhydrazine
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formel:
C₂H₄N₂O₂ Schmelzpunkt: 155…160 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003275 CAS-Nummer: 628-36-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 155 to 160 °C |
TLC | ≥96.0 % |