Dibenzosuberon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Dibenzosuberon, Dibenzo[b,f]cycloheptan-1-on, 1-Dibenzo[b,f]cycloheptanon
114741000
ACRO114741000EA 71 EUR
ACRO114741000
Dibenzosuberon 97%
Dibenzosuberon
Formel: C₁₅H₁₂O
Molecular Weight: 208,26 g/mol
Siedepunkt: 148 °C (,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 32…34 °C
Dichte: 1,15 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003587
CAS-Nummer: 1210-35-1
EINECS: 214-912-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %