Kaffeesäure überwiegend trans 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 3,4-Dihydroxyzimtsäure, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propensäure, 3,4-Dihydroxycinnamsäure

114930050 114930250 114931000
ACRO114930050EA 32.3 EUR
ACRO114930050 ACRO114930250 ACRO114931000
Kaffeesäure überwiegend trans 99+%
Kaffeesäure
Formel: C₉H₈O₄
Molecular Weight: 180.16 g/mol
Siedepunkt: 366
Schmelzpunkt: 194…198 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004392
CAS-Nummer: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Merck Index: 12,01673

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR